missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethyl 3-Hydroxyphthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 3-Hydroxyphthalate |
| CAS | 36669-02-0 |
| Molekylformel | C10H10O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 3-Hydroxyphthalic Acid Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(O)c1C(=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vikt | 210.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?