Läs mer
Dimethyl 3-Hydroxyphthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 3-Hydroxyphthalate |
| CAS | 36669-02-0 |
| Molekylformel | C10H10O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 3-Hydroxyphthalic Acid Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(O)c1C(=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vikt | 210.0528 |