Läs mer
Dimethyl 3-Methylglutaconate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 3-Methylglutaconate |
| CAS | 52313-87-8 |
| Molekylformel | C8H12O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Methyl-2-pentenedioic Acid Dimethyl Ester, 3-Methyl-glutaconic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-Methylglutaconate, Dimethyl beta-Methylglutaconate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(=CC(=O)OC)C |
| IUPAC-namn | dimethyl 3-methylpent-2-enedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vikt | 172.0736 |