Läs mer
Dimetyl 3-nitroftalat, 98 %
Produktkod. 11316976
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316976 25 g 25g
11306976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06715.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 13365-26-9 | C10H9NO6 | 239,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13365-26-9
Molekylformel C10H9NO6
Molekylvikt (g/mol) 239.183
MDL-nummer MFCD00017184
InChI-nyckel MLQMIKSBTAZNBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 249912
IUPAC-namn dimetyl-3-nitrobensen-1,2-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 3-nitrophthalate
Smältpunkt 67 °C till 70 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1885570
Synonym dimethyl 3-nitrophthalate, 3-nitrophthalic acid dimethyl ester, 3-nitro-phthalic acid dimethyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro-, 1,2-dimethyl ester, 1,2-dimethyl 3-nitrophthalate, dimethyl nitrophthalate, dimethyl3-nitrophthalate, maybridge1_000481, acmc-20al75, methyl 2-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoate
Formel vikt 239.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.