missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™

Produktkod. 30462938
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462938 4 x 25 mg
30049936 100 mg
30052518 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462938 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0139.0200254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 91189-59-2
Analyt- eller komponentnamn Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 Cl2 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Felodipine Imp. B (EP), Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2NO4/c1-8-12(16(21)23-3)14(10-6-5-7-11(18)15(10)19)13(9(2)20-8)17(22)24-4/h5-7,14,20H,1-4H3
Lösningstyp Neat
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC-namn dimethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 370.23
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 369.0535 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.