Läs mer
Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 43067-01-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H18 Cl N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. G (EP), Amlodipine Imp. G (EP), Amlodipine USP Related Compound C, Amlodipine USP RC C, Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound C, Amlodipine Besilate Impurity G, Amlodipine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClNO4/c1-9-13(16(20)22-3)15(11-7-5-6-8-12(11)18)14(10(2)19-9)17(21)23-4/h5-8,15,19H,1-4H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| Visa mer |