Läs mer
Dimethyl 4,4'-Biphenyl-d8-dicarboxylate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester-2,2',3,3',5,5',6,6'-D8 |
| CAS | 1219803-50-5 |
| Molekylformel | C16 D8 H6 O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 4,4'-Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8 acid dimethyl ester, 4,4'-Bis(methoxycarbonyl)biphenyl-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, Dimethyl 4,4'-biphenyl-d8-dicarboxylate, Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester-2,2',3,3',5,5',6,6'-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H14O4/c1-19-15(17)13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(10-6-12)16(18)20-2/h3-10 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C(=O)OC)c2c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-namn | methyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-methoxycarbonylphenyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.3293 |
| Formel vikt | 278.1394 g/mol |
| Visa mer |