Läs mer
Dimetyl-4-klorpyridin-2,6-dikarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462229
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462229 1 g 1g
15439186 250 mg 250mg
15472229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64841.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5371-70-0 | C9H8ClNO4 | 229.616 g/mol
Används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, agrokemi, läkemedel och färgämnesområde
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för
organisk syntes, agrokemisk, farmaceutisk och färgämnesområdet
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5371-70-0
Molekylformel C9H8ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 229.616
MDL-nummer MFCD02612781
InChI-nyckel NFXKYKHKNUFOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 4-chloro-2,6-pyridinedicarboxylate, methyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate, 2,6-dimethyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-chloro-, dimethyl ester, 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylic acid,dimethyl ester, methyl 4-chloro-6-methoxycarbonyl pyridine-2-carboxylate, 4-chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, pubchem20951, pych37, ksc496e3d
PubChem CID 237845
IUPAC-namn dimetyl-4-klorpyridin-2,6-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=N1)C(=O)OC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate
Smältpunkt 139°C to 144°C
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 197075
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 229.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.