Läs mer
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate, MedChemExpress
Produktkod. 16417956
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16417956 100 mg
1 options
Produktkod. 16417956 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76633
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dimethyl 4-hydroxyisophthalate is a methyl salicylate analogue.
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate is a methyl salicylate analogue.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
CAS 5985-24-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H10O5
Kvantitet 100 mg
LEDER O=C(OC)C1=CC(C(OC)=O)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 210.18
Formel vikt 210.18
Procent renhet 99.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid