Läs mer
Dimethyl (4-methoxybenzyl)malonate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11411220
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411220 5 g 5g
11401220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26331.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15378-09-3
Molekylformel C13H16O5
Molekylvikt (g/mol) 252.266
MDL-nummer MFCD08436113
InChI-nyckel GXDFOJRQIDXKIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-4-methoxybenzyl malonate, 4-methoxybenzyl malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-4-methoxyphenyl methyl propanedioate, acmc-1bt9b, dimethyl 4-methoxybenzyl malonate, dimethyl 2 4-methoxybenzyl malonate, dimethyl 4-methoxyphenyl methyl propanedioate, propanedioic acid,2-4-methoxyphenyl methyl-, 1,3-dimethyl ester
PubChem CID 12567675
IUPAC-namn dimethyl 2-[(4-methoxyphenyl)methyl]propanedioate
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)OC)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl (4-methoxybenzyl)malonate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 252.27
Procent renhet 95%