missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™

Produktkod. 30052405
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052405 25 mg
17909619 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052405 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0383.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 140171-66-0
Analyt- eller komponentnamn Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H23 Cl N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Amlodipine Besilate Imp. F (EP), Amlodipine Imp. F (EP), Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound F, Amlodipine Besilate Impurity F, Amlodipine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)COCCN
IUPAC-namn dimethyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 394.85
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 394.1295 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.