missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethyl (4S)-4-Methyl-(2-oxooctyl)phosphonate-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl (4S)-4-Methyl-(2-oxooctyl)phosphonate-d3 |
| CAS | 1329642-51-4 |
| Molekylformel | C11H20D3O4P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-(4-Methyl-2-oxooctyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester-d3, [(4S)-4-Methyl-2-oxooctyl]phosphonic Acid Dimethyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23O4P/c1-5-6-7-10(2)8-11(12)9-16(13,14-3)15-4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC(=O)CP(=O)(OC)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.29 |
| Formel vikt | 253.1522 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?