Läs mer
Dimethyl 5,5'-(((1-(4-((hydrosulfonylalanyl)oxy)phenoxy)-1-oxopropan-2-yl)amino)sulfonyl)dinicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 5,5'-(((1-(4-((hydrosulfonylalanyl)oxy)phenoxy)-1-oxopropan-2-yl)amino)sulfonyl)dinicotinate |
| CAS | 2323612-34-4 |
| Molekylformel | C26H26N4O12S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26N4O12S2/c1-15(29-43(35,36)21-9-17(11-27-13-21)25(33)39-3)23(31)41-19-5-7-20(8-6-19)42-24(32)16(2)30-44(37,38)22-10-18(12-28-14-22)26(34)40-4/h5-16,29-30H,1-4H3/t15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | O=S(N[C@H](C(OC1=CC=C(C=C1)OC([C@@H](NS(=O)(C2=CN=CC(C(OC)=O)=C2)=O)C)=O)=O)C)(C3=CN=CC(C(OC)=O)=C3)=O |
| IUPAC-namn | methyl 5-[[(2S)-1-[4-[(2S)-2-[(5-methoxycarbonylpyridin-3-yl)sulfonylamino]propanoyl]oxyphenoxy]-1-oxopropan-2-yl]sulfamoyl]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 650.63 |
| Formel vikt | 650.099 |