Läs mer
Dimetyl 5-aminoisophthalat, 98 %
Produktkod. 11445636
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445636 25 g 25g
11455636 100 g 100g
11465636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20761.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-27-4 | C10H11NO4 | 209,201 g/mol
Dimetyl-5-aminoisoftalat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Hexagonal sammansättning av dubbla spiraler av självlysande kalcium-5-aminoisoftalat-koordinationspolymer lämnar tillräckligt med utrymme för bildandet av löst hållna vattenrör, som kan dehydreras vid mycket låga temperaturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetyl-5-aminoisoftalat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Hexagonal sammansättning av dubbla spiraler av självlysande kalcium-5-aminoisoftalat-koordinationspolymer lämnar tillräckligt med utrymme för bildandet av löst hållna vattenrör, som kan dehydreras vid mycket låga temperaturer.
Löslighet Löslig i kloroform
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-27-4
Molekylformel C10H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 209.201
MDL-nummer MFCD00008435
InChI-nyckel DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66831
IUPAC-namn dimetyl-5-aminobensen-1,3-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 5-aminoisophthalate
Smältpunkt 178°C to 182°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2116565
Synonym dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform.
Formel vikt 209.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.