Läs mer
Dimetyl 5-aminoisophthalat, 98 %
Beskrivning
Dimetyl-5-aminoisoftalat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Hexagonal sammansättning av dubbla spiraler av självlysande kalcium-5-aminoisoftalat-koordinationspolymer lämnar tillräckligt med utrymme för bildandet av löst hållna vattenrör, som kan dehydreras vid mycket låga temperaturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dimetyl-5-aminoisoftalat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Hexagonal sammansättning av dubbla spiraler av självlysande kalcium-5-aminoisoftalat-koordinationspolymer lämnar tillräckligt med utrymme för bildandet av löst hållna vattenrör, som kan dehydreras vid mycket låga temperaturer.
Löslighet Löslig i kloroform
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 5-aminoisophthalate |
| Smältpunkt | 178 °C till 182 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 2116565 |
| Synonym | dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform. |
| Formel vikt | 209.2 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.