Läs mer
Dimetyl 5-hydroxyisophthalat, 98 %
Produktkod. 11407164
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407164 10 g 10g
11417164 50 g 50g
11427164 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21565.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
CAS: 13036-02-7 | C10H10O5 | 210,19 g/mol
Dimetyl-5-hydroxiisoftalat är en användbar syntetisk mellanprodukt vid syntesen av N,N'-bis(2,3-dihydroxipropyl)-5-[(N-(2-hydroxietyl)karbamoyl)metoxi]-2,4,6-trijodisoftalamid (B426310); en förening relaterad till Ioversol(I737000) som är ett nonjoniskt, radiografiskt kontrastmedel med låg osmolalitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dimetyl-5-hydroxiisoftalat är en användbar syntetisk
mellanprodukt vid syntesen av N,N'-bis(2,3-dihydroxipropyl)-5-[(N-(2-hydroxietyl)karbamoyl)metoxi]-2,4,6-trijodisoftalamid (B426310); en förening relaterad till Ioversol(I737000) som är ett nonjoniskt, radiografiskt kontrastmedel med låg osmolalitet.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13036-02-7
Molekylformel C10H10O5
Molekylvikt (g/mol) 210.19
MDL-nummer MFCD00134367
InChI-nyckel DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83065
IUPAC-namn dimetyl-5-hydroxibensen-1,3-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(O)=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Smältpunkt 162°C to 164°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2650120
Synonym dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 5-hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, dimethyl ester, dimethyl5-hydroxyisophthalate, timtec-bb sbb000491, 5-hydroxy-dimethylisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, dimethyl-5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbonate, methyl 5-hydroxy-3-methoxycarbonyl benzoate
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 210.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.