Läs mer
Dimetyl 5-hydroxyisophthalat, TRC
Produktkod. 30373535
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30373535 25 g
1 options
Produktkod. 30373535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47361525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate
CAS 13036-02-7
Molekylformel C10H10O5
Kvantitet 25 g
Synonym 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1-Hydroxy-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzene, 3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenol, 5-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3
LEDER OC1=CC(C(OC)=O)=CC(C(OC)=O)=C1
IUPAC-namn dimetyl 5-hydroxyisophthalat
Molekylvikt (g/mol) 210.18
Formel vikt 210.05