Läs mer
Dimethyl 5-Iodoisophthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl 5-Iodoisophthalate |
| CAS | 51839-15-7 |
| Molekylformel | C10H9IO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(Methoxycarbonyl)-5-iodobenzoic Acid Methyl Ester, Dimethyl 5-Iodoisophthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OC)C1=CC(I)=CC(C(OC)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | dimethyl 5-iodoisophthalate |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.08 |
| Formel vikt | 319.95 |