Läs mer
Dimetyl 5-nitroisoftalat, 98+%
Produktkod. 11453304
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453304 250 g 250g
11443304 50 g 50g
11433304 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453304 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10610.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 13290-96-5 | C10H9NO6 | 239,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13290-96-5
Molekylformel C10H9NO6
Molekylvikt (g/mol) 239.18
MDL-nummer MFCD00008429
InChI-nyckel GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-nitroisophthalic acid dimethyl ester, 5-nitroisophthalic acid, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, dimethyl 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate, isophthalic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate, 5-nitro dimethyl isophthalate, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, 1,3-dimethyl ester
PubChem CID 83316
IUPAC-namn dimetyl-5-nitrobensen-1,3-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 5-nitroisophthalate
Smältpunkt 121 °C till 123 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2140916
Formel vikt 239.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.