Läs mer
Dimetyl 5-nitroisophthalat, TRC
Produktkod. 30383356
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30383356 10 g
1 options
Produktkod. 30383356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48055310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester
CAS 13290-96-5
Molekylformel C10 H9 N O6
Kvantitet 10 g
Synonym Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl 5-nitrobensen-1,3-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 239.18
Formel vikt 239.043