Läs mer
Dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate, 94%
Produktkod. 11322646
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322646 50 g 50g
11312646 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08664.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5826-73-3 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5826-73-3
Molekylformel C11H14O4
Molekylvikt (g/mol) 210.23
MDL-nummer MFCD00154455
InChI-nyckel VGQLNJWOULYVFV-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate, dimethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, dimethyl carbate, dimalone, nisy, compound 3,916, methyl 3-methoxycarbonyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, acmc-1ah3y, norborn-5-ene-2endo,3endo-dicarboxylic acid dimethyl ester, 5-norbornene-2, dimethyl ester
PubChem CID 38295
IUPAC-namn dimetylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1C2CC(C=C2)C1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Kokpunkt 150°C to 152°C (20 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1248588
Merck Index 14,3240
Formel vikt 210.23
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.