Läs mer
Dimethyl acetylenedicarboxylate, 95%
Produktkod. 15422167
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422167 100 g 100g
15412167 25 g 25g
15432167 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045131.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Dimetylacetylendikarboxylat som en mångsidig dienofil som används i Diels-Alder-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 762-42-5
Molekylformel C6H6O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00008456
InChI-nyckel VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
PubChem CID 12980
IUPAC-namn dimetylbut-2-ynedioat
LEDER COC(=O)C#CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl acetylenedicarboxylate
Smältpunkt -18°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.156 g/mL
Kokpunkt 95°C to 98°C (19 mmHg)
Flampunkt 86°C (186°F)
Linjär formel CH3O2CC≡CCO2CH3
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 607063
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 142.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.