Läs mer
Dimethyl acetylenedicarboxylate, 98%
Produktkod. 10569250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10569250 100 g 100g
10428260 5 g 5g
10356840 25 g 25g
11925031 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10569250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115711000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 762-42-5
Molekylformel C6H6O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
InChI-nyckel VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
PubChem CID 12980
IUPAC-namn dimetylbut-2-ynedioat
LEDER COC(=O)C#CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl acetylenedicarboxylate
Smältpunkt -18.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 95.0°C to 98.0°C (19.0 mmHg)
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2CC≡CCO2CH3
Brytningsindex 1.4460 to 1.4480
Kvantitet 100 g
Beilstein 02,803
Fieser 01,272; 02,145; 03,103; 04,168; 05,227; 06,206; 07,117; 09,176
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,ccl4,miscible with organic solvents
Formel vikt 142.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl acetylenedicarboxylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.