Läs mer
Dimethyl Acetylenedicarboxylate, TRC
Produktkod. 30385289
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30385289 50 g
1 options
Produktkod. 30385289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46153050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Acetylenedicarboxylate
CAS 762-42-5
Molekylformel C6H6O4
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Butynedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, 2-Butynedioic Acid Dimethyl Ester, Acetylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1,2-Bis(methoxycarbonyl)acetylene, 1,2-Bis(methoxycarbonyl)ethyne, Bis(carbomethoxy)acetylene, Bis(methoxycarbonyl)acetylene, Butynedioic Acid Dimethyl Ester, Di(carbomethoxy)acetylene, Dimethyl 1,2-Acetylenedicarboxylate, Dimethyl 2-Butynedioate, Dimethyl Butyne-1,4-dioate, Dimethyl Butynedioate, Dimethyl Ethynedicarboxylate, NSC 101119, NSC 14912
InChI formel InChI=1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3
LEDER COC(=O)C#CC(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl but-2-ynedioate
Molekylvikt (g/mol) 142.11
Formel vikt 142.0266