Läs mer
Dimetylacetylmetylfosfonat, 97 %
Produktkod. 11350094
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350094 5 g 5g
11360094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350094 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00537.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166,113 g/mol
Dimetylacetylmetylfosfonat är ett reagens som används tillsammans med tosylazid i en enpots alkynylering av aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dimetylacetylmetylfosfonat är ett reagens som används tillsammans med
tosylazid i en enpots alkynylering av aldehyder.
Löslighet Svår att blanda
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4202-14-6
Molekylformel C5H11O4P
Molekylvikt (g/mol) 166.113
MDL-nummer MFCD00008769
InChI-nyckel UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
IUPAC-namn 1-dimetoxifosforylpropan-2-on
LEDER CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl acetylmethylphosphonate
Densitet 1.202
Kokpunkt 121°C to 123°C (11 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 5 g
Beilstein 1766218
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 166.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.