Läs mer
Dimethyl acetylsuccinate, 96%
Produktkod. 11437106
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437106 100 g 100g
11447106 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25423.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10420-33-4 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10420-33-4
Molekylformel C8H12O5
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00008448
InChI-nyckel XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl acetylsuccinate, dimethyl 2-acetylsuccinate, 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate, butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester, acetylsuccinic acid dimethyl ester, dmas, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-dimethyl ester, doimethyl acetylsuccinate, acmc-1bwle, dimethyl 2-acetylsuccite
PubChem CID 112039
IUPAC-namn dimetyl-2-acetylbutandioat
LEDER COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl acetylsuccinate
Smältpunkt 30°C to 33°C
Densitet 1.16
Kokpunkt 129°C to 134°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 188.18
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.