Läs mer
Dimethyl acetylsuccinate, 96%
Produktkod. p-7028228
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11437106
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25423.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10420-33-4 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10420-33-4
Molekylformel C8H12O5
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00008448
InChI-nyckel XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl acetylsuccinate, dimethyl 2-acetylsuccinate, 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate, butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester, acetylsuccinic acid dimethyl ester, dmas, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-dimethyl ester, doimethyl acetylsuccinate, acmc-1bwle, dimethyl 2-acetylsuccite
PubChem CID 112039
IUPAC-namn dimetyl-2-acetylbutandioat
LEDER COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl acetylsuccinate
Smältpunkt 30°C to 33°C
Densitet 1.16
Kokpunkt 129°C to 134°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 188.18
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.