Läs mer
Dimethyl adipate, 99%
Beskrivning
Dimetyladipat används i kosmetika (i mjukgörande medel och hudvård). Det fungerar som en kosmetisk mjukgörare. Det används också i jordbrukskemikalier och färgämnen samt en prekursor för framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare fungerar den som en polymermellanprodukt. Utöver detta används det som lösningsmedel för färgborttagning och hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dimetyladipat används i kosmetika (i mjukgörande medel och hudvård). Det fungerar som en kosmetisk mjukgörare. Det används också i jordbrukskemikalier och färgämnen samt en prekursor för framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare fungerar den som en polymermellanprodukt. Utöver detta används det som lösningsmedel för färgborttagning och hartser.
Löslighet
Blandbar med alkoholer och eter. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl adipate |
| Smältpunkt | 8°C |
| Densitet | 1.063 |
| Kokpunkt | 109°C to 110°C (14 mmHg) |
| Flampunkt | 107°C (224°F) |
| Brytningsindex | 1.428 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 1707443 |
| Merck Index | 14,162 |
| Löslighetsinformation | Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.