Läs mer
Dimethyl adipate, 99%
Produktkod. 11454667
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454667 250 g 250g
11344489 50 g 50g
11444667 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21174.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Dimetyladipat används i kosmetika (i mjukgörande medel och hudvård). Det fungerar som en kosmetisk mjukgörare. Det används också i jordbrukskemikalier och färgämnen samt en prekursor för framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare fungerar den som en polymermellanprodukt. Utöver detta används det som lösningsmedel för färgborttagning och hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetyladipat används i kosmetika (i mjukgörande medel och hudvård). Det fungerar som en kosmetisk mjukgörare. Det används också i jordbrukskemikalier och färgämnen samt en prekursor för framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare fungerar den som en polymermellanprodukt. Utöver detta används det som lösningsmedel för färgborttagning och hartser.
Löslighet
Blandbar med alkoholer och eter. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-93-0
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.196
MDL-nummer MFCD00008469
InChI-nyckel UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
IUPAC-namn dimetylhexandioat
LEDER COC(=O)CCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl adipate
Smältpunkt 8°C
Densitet 1.063
Kokpunkt 109°C to 110°C (14 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 250 g
Beilstein 1707443
Merck Index 14,162
Löslighetsinformation Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 174.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.