Läs mer
Dimethyl adipate, 99+%
Produktkod. 10741461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10741461 100 g Glasflaska 100g
10143770 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10741461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181311000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-93-0
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.2
MDL-nummer MFCD00008469
InChI-nyckel UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
IUPAC-namn dimetylhexandioat
LEDER COC(=O)CCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl adipate
Namnnotering 99+%
Aciditet 0.01% max. (as adipic acid)
Smältpunkt 8.0°C
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 109.0°C to 110.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Brytningsindex 1.4270 to 1.4290
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 652
Merck Index 10, 151
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols,carbon tetrachloride,,acetic acid
Viskositet 5 mPa.s (20°C)
Formel vikt 174.2
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl adipate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.