Läs mer
Dimethyl adipimidate dihydrochloride, 97%
Produktkod. 11338475
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338475 10 g 10g
11328475 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10515.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14620-72-5 | C8H18Cl2N2O2 | 245.144 g/mol
Dimetyladipimidatdihydroklorid användes som ett tvärbindningsreagens i studien av rhodopsin i fårfotoreceptormembran
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane
Solubility
Hydrolyses in water.
Notes
Moisture Sensitive.Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from moisture, water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14620-72-5
Molekylformel C8H18Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 245.144
MDL-nummer MFCD00012573
InChI-nyckel IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl adipimidate dihydrochloride, unii-who0f998gm, who0f998gm, adipimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, dimethyl adipimidate hcl, dmai, acmc-209tig, bicl300, dimethyladipimidate dihydrochloride
PubChem CID 12876176
IUPAC-namn dimethyl hexanediimidate;dihydrochloride
LEDER COC(=N)CCCCC(=N)OC.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl adipimidate dihydrochloride
Smältpunkt ∽215°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyses in water.
Formel vikt 245.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.