Läs mer
Dimetylallylmalonat, 97 %
Produktkod. 11317685
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317685 50 g 50g
11307685 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02376.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 40637-56-7 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
Dimetylallylmalonat används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dimetylallylmalonat används som en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anmärkningar
Skydda mot fukt, värme. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40637-56-7
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00014959
InChI-nyckel VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl allylmalonate, dimethyl 2-allylmalonate, propanedioic acid, 2-propenyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-prop-2-en-1-yl propanedioate, dimethyl allyl-malonate, acmc-1bnbn, dimethyl 2-allylmalonate #, 2-allyl-propanedioic acid dimethyl ester, 2-prop-2-enylpropanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 574826
IUPAC-namn dimetyl-2-prop-2-enylpropandioat
LEDER COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl allylmalonate
Smältpunkt <-80 °C
Densitet 1.074
Kokpunkt 207 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 50 g
Beilstein 1772822
Formel vikt 172.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.