Läs mer
Dimetylallylmalonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Allylmalonate |
| CAS | 40637-56-7 |
| Molekylformel | C8H12O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Dimethyl 2-Allylmalonate, Dimethyl 2-(Prop-2-enyl)propane-1,3-dioate, 4,4-Bis(carboxymethoxy)-1-butene, Dimethyl 2-(2-propenyl)malonate, 2-propenylpropanedioic Acid Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3 |
| LEDER | COC(C(C(OC)=O)CC=C)=O |
| IUPAC-namn | dimetyl 2-allylmalonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vikt | 172.07 |