Läs mer
Dimethyl allylphosphonate, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10514151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10514151 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10514151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 757-54-0
Molekylformel C5H11O3P
Molekylvikt (g/mol) 150.114
MDL-nummer MFCD00014951
InChI-nyckel ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 136570
IUPAC-namn 3-dimethoxyphosphorylprop-1-ene
LEDER COP(=O)(CC=C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl allylphosphonate
Namnnotering 97%
Färg Colorless
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.11
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid