Läs mer
Dimetylallylfosfonat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328515
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328515 5 g 5g
11318515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10567.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 757-54-0 | Molekylformel: C5H11O3P | Molekylvikt: 150,114 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 757-54-0
Molekylformel C5H11O3P
Molekylvikt (g/mol) 150.114
MDL-nummer MFCD00014951
InChI-nyckel ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 136570
IUPAC-namn 3-dimetoxifosforylprop-1-en
LEDER COP(=O)(CC=C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl allylphosphonate
Kokpunkt 41 °C till 42 °C (0,5 mmHg)
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 5 g
Beilstein 1756526
Formel vikt 150.12
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.