Läs mer
Dimetylaminomalonathydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10735413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10735413 25 g Glasflaska 25g
10210213 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10735413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374970250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16115-80-3 | C5H10ClNO4 | 183.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16115-80-3
Molekylformel C5H10ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 183.59
MDL-nummer MFCD00038880
InChI-nyckel QWNDKNJSEWOEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-aminomalonate hydrochloride, dimethyl aminomalonate hydrochloride, dimethyl aminomalonate hcl, aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride, 1,3-dimethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, dimethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, acmc-1bp9z, 2-amino-malonic acid dimethyl ester hydrochloride, 2-aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2734846
IUPAC-namn dimetyl-2-aminopropandioat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Smältpunkt 155°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH(CO2CH3)2·HCl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 183.59
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.