Läs mer
Dimetylaminotereftalat, 99 %
Produktkod. 11493214
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493214 250 g 250g
11483214 50 g 50g
11473214 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10567.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209,201 g/mol
Dimetylaminotereftalat används vid framställning av imidazotetrazinoner som sonder för verkan av temozolomid. Det används också för att framställa aminokinazoliner med neurokinin-2-receptorantagonistaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylaminotereftalat används vid framställning av imidazotetrazinoner som sonder för verkan av temozolomid. Det används också för att framställa aminokinazoliner med neurokinin-2-receptorantagonistaktivitet.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5372-81-6
Molekylformel C10H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 209.201
MDL-nummer MFCD00008427
InChI-nyckel DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
PubChem CID 79336
IUPAC-namn dimetyl-2-aminobensen-1,4-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl aminoterephthalate
Smältpunkt 130 °C till 134 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2808505
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 209.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.