Läs mer
Dimetylaminotereftalat, TRC
Produktkod. 30386430
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386430 25 g
30379849 250 g
30381837 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46035025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5372-81-6
Molekylformel C10 H11 N O4
Molekylvikt (g/mol) 209.19864
Synonym Aminoterephthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dioate, Dimethyl 2-aminoterephthalate, Dimethyl 3-aminoterephthalate, Dimethyl o-aminoterephthalate, NSC 20561
IUPAC-namn dimetyl2-aminobensen-1,4-dikarboxylat
LEDER O=C(OC)C1=CC=C(C(=O)OC)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Aminoterephthalate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Formel vikt 209.0688