Läs mer
Dimetylazelat, 97 %
Produktkod. 15409069
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409069 5 g 5g
15419069 25 g 25g
15429069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15409069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17458.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1732-10-1 | C11H20O4 | 216,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1732-10-1
Molekylformel C11H20O4
Molekylvikt (g/mol) 216.28
MDL-nummer MFCD00025898
InChI-nyckel DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl azelate, nonanedioic acid, dimethyl ester, methyl azelate, azelaic acid dimethyl ester, azelaic acid, dimethyl ester, 1,9-dimethyl nonanedioate, unii-29185k7oei, nonanedioic acid, 1,9-dimethyl ester, nonanedioic acid dimethyl ester, dimethyl nonane-1,9-dioate
PubChem CID 15612
LEDER COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl azelate
Smältpunkt 18°C
Densitet 1.007
Kokpunkt 156°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3OOC(CH2)7COOCH3
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 5 g
Beilstein 1710125
Merck Index 14,905
IUPAC-namn 1,9-dimetylnonandioat
Formel vikt 216.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.