Läs mer
Dimetylazelat, TRC
Produktkod. 30386861
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386861 50 g
30383506 10 g
30376360 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47063550G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1732-10-1
Molekylformel C11H20O4
Molekylvikt (g/mol) 216.27
Synonym Azelaic Acid Dimethyl Ester, Nonanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Azelate, Dimethyl Nonane-1,9-dioate, Dimethyl Nonanedioate, Methyl Azelate, NSC 59040
IUPAC-namn dimethyl nonanedioate
LEDER COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Azelate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Formel vikt 216.1362