Läs mer
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate, MedChemExpress
Produktkod. 16426036
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16426036 100 mg
1 options
Produktkod. 16426036 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY128854
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate (Biphenyl dimethyl dicarboxylate) is a hepatoprotectant obtained from Schizandra fructus and may induce a signal transduction similar to that associated with IFN.
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate (Biphenyl dimethyl dicarboxylate) is a hepatoprotectant obtained from Schizandra fructus and may induce a signal transduction similar to that associated with IFN.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
CAS 792-74-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMF : 2 mg/mL (7.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (7.40 mM; ultrasonic and heat to 60°C)
LEDER COC(C1=CC=C(C2=CC=C(C(OC)=O)C=C2)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Formel vikt 270.28
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation