Läs mer
Dimethyl Bis(hydroxymethyl)malonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Bis(hydroxymethyl)malonate |
| CAS | 35329-73-8 |
| Molekylformel | C7 H12 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O6/c1-12-5(10)7(3-8,4-9)6(11)13-2/h8-9H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.17 |
| Formel vikt | 192.0634 |