Läs mer
Dimetylbromomalonat, 90 %, teknik.
Produktkod. 10257420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10257420 5 mL Glasflaska 5ml
10073600 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10257420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305190050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 868-26-8 | C5H7BrO4 | 211,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-26-8
Molekylformel C5H7BrO4
Molekylvikt (g/mol) 211.02
MDL-nummer MFCD00025865
InChI-nyckel NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate, dimethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, dimethyl ester, 2-bromo dimethyl malonate, 1,3-dimethyl 2-bromopropanedioate, dimethylbromomalo-nate, acmc-209qbk, dimethyl-2-bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate #
PubChem CID 70087
IUPAC-namn dimetyl-2-brompropandioat
LEDER COC(=O)C(C(=O)OC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl bromomalonate
Namnnotering teknik, 90 %
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Kokpunkt 105 °C till 108 °C (11,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2CCH(Br)CO2CH3
Brytningsindex 1,4610 till 1,465
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 211.02
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.