Läs mer
Dimetylkarbonat, 99+%, Extra torrt, AcroSeal™
Produktkod. 13198473 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
13198473 100 mL AcroSeal™ Glasflaska
10483360 1 L AcroSeal™ Glasflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13198473 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428731000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    450.68 SEK / 100ml
    Save 40.32 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-38-6
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00008420
InChI-nyckel IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC-namn dimetylkarbonat
LEDER COC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl carbonate
Namnnotering Extra Dry
Smältpunkt 2,0 °C till 4,0 °C
Färg Brun till vit
Densitet 1.0690g/mL, 1.069
Kokpunkt 90,0 °C
Flampunkt 18 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2CO
Brytningsindex 1,3672 till 1,3692
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 3263
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 139 g/L. Andra lösligheter: löslig i alla proportioner med organiska alkoholer, löslig i alla proportioner med ester och ketoner, blandbar med syror och alkalier
Viskositet 0,625 mPa (20 °C)
Formel vikt 90.08
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra torr
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl carbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.