Läs mer
Dimethyl carbonate, 99%
Produktkod. 10013423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10013423
Brand: Thermo Scientific Acros 116120100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-38-6
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00008420
InChI-nyckel IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC-namn dimetylkarbonat
LEDER COC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl carbonate
Smältpunkt 2.0°C to 4.0°C
Densitet 1.0690g/mL, 1.069
Kokpunkt 90.0°C
Flampunkt 18°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel (CH3O)2CO
Brytningsindex 1.3672 to 1.3692
Kvantitet 10 kg
Beilstein 03, 4
Fieser 02,149; 05,234; 12,201
Merck Index 15, 3263
Löslighetsinformation Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viskositet 0.625 mPa.s (20°C)
Formel vikt 90.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl carbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.