Läs mer
Dimetylkarbonat, 99 %
Beskrivning
Dimetylkarbonat används som lösningsmedel i organisk syntes och anses vara en ersättning för lösningsmedel som metyletylketon, tert-butylacetat och paraklorbensotrifluorid. Det är involverat som en mellanprodukt i framställningen av difenylkarbonat, som i sin tur används som ett nyckelråmaterial för syntesen av bisfenol-A-polykarbonat. Det används också som ett ''grönt'' metyleringsmedel involverat i metyleringen av anilin, fenoler och karboxylsyror. Den kan användas som bränsletillsats på grund av dess höga syrehalt. Den hittar också tillämpningar relaterade till superkondensatorer och litiumbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dimetylkarbonat används som lösningsmedel i organisk syntes och anses som en ersättning för lösningsmedel som metyletylketon, tert-butylacetat och paraklorbensotrifluorid. Det är involverat som en mellanprodukt i framställningen av difenylkarbonat, som i sin tur används som ett nyckelråmaterial för syntesen av bisfenol-A-polykarbonat. Den används också som en′ grön′ metyleringsmedel involverat i metyleringen av anilin, fenoler och karboxylsyror. Den kan användas som bränsletillsats på grund av dess höga syrehalt. Den hittar också tillämpningar relaterade till superkondensatorer och litiumbatterier.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl carbonate |
| Smältpunkt | ∼4°C |
| Densitet | 1.07 |
| Kokpunkt | 90°C |
| Flampunkt | 16°C (61°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Pleasant |
| Brytningsindex | 1.368 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1161 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dimethyl carbonate
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Contain: dimethyl carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.