Läs mer
Dimetylkarbonat, 99 %
Produktkod. 11484444
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484444 2500 g -
11464444 100 g 100g
11474444 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484444 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13104.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1402.12 SEK
    1259.65 SEK / 2500g
    Save 142.47 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Dimetylkarbonat används som lösningsmedel i organisk syntes och anses vara en ersättning för lösningsmedel som metyletylketon, tert-butylacetat och paraklorbensotrifluorid. Det är involverat som en mellanprodukt i framställningen av difenylkarbonat, som i sin tur används som ett nyckelråmaterial för syntesen av bisfenol-A-polykarbonat. Det används också som ett ''grönt'' metyleringsmedel involverat i metyleringen av anilin, fenoler och karboxylsyror. Den kan användas som bränsletillsats på grund av dess höga syrehalt. Den hittar också tillämpningar relaterade till superkondensatorer och litiumbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylkarbonat används som lösningsmedel i organisk syntes och anses som en ersättning för lösningsmedel som metyletylketon, tert-butylacetat och paraklorbensotrifluorid. Det är involverat som en mellanprodukt i framställningen av difenylkarbonat, som i sin tur används som ett nyckelråmaterial för syntesen av bisfenol-A-polykarbonat. Den används också som en′ grön′ metyleringsmedel involverat i metyleringen av anilin, fenoler och karboxylsyror. Den kan användas som bränsletillsats på grund av dess höga syrehalt. Den hittar också tillämpningar relaterade till superkondensatorer och litiumbatterier.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-38-6
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00008420
InChI-nyckel IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC-namn dimetylkarbonat
LEDER COC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl carbonate
Smältpunkt ∼4 °C
Densitet 1.07
Kokpunkt 90 °C
Flampunkt 16 °C (61 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.368
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1161
Beilstein 635821
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3241
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och eter; Oblandbar med vatten.
Formel vikt 90.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl carbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.