Läs mer
Dimetylkarbonat, TRC
Produktkod. 30376500
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30376500 250 g
1 options
Produktkod. 30376500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD446705250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Carbonate
CAS 616-38-6
Molekylformel C3 H6 O3
Kvantitet 250 g
Synonym Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
LEDER COC(=O)OC
IUPAC-namn Dimetylkarbonat
Molekylvikt (g/mol) 90.0779
Formel vikt 90.0317