Läs mer
Dimetylcis-1,2-cyklopropandikarboxylat, 97+%
Produktkod. 10617041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10617041 5 g Glasflaska 5g
10195593 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255340050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 826-34-6 | C7H10O4 | 158,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 826-34-6
Molekylformel C7H10O4
Molekylvikt (g/mol) 158.16
MDL-nummer MFCD00062805
InChI-nyckel JBVOSZYUSFDYIN-SYDPRGILSA-N
Synonym dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethylcis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, z, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s-rel, 1,2-dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2s-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,2-dimethyl ester, 1r,2s-rel
PubChem CID 642979
IUPAC-namn dimetyl-(lS,2R)-cyklopropan-1,2-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1CC1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Smältpunkt 34 °C till 38 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 112,0 °C (18,0 mmHg)
Flampunkt 73 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4445 till 1,4465
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alla organiska lösningsmedel
Formel vikt 158.16
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.