Läs mer
Dimetyl-cis-stilben-4,4'-dikarboxylat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347586
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347586 250 mg 250mg
11337586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11142.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143130-82-9 | C18H16O4 | 296.322 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143130-82-9
Molekylformel C18H16O4
Molekylvikt (g/mol) 296.322
MDL-nummer MFCD00082669
InChI-nyckel JOODVYOWCWQPMV-ARJAWSKDSA-N
Synonym dimethyl cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate, dimethyl cis-stilbene-4,4/'-dicarboxylate, z-dimethyl 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoate, z-4,4'-stilbenedicarboxylic acid dimethyl ester, methyl 4-z-2-4-methoxycarbonylphenyl ethenyl benzoate, methyl 4-z-2-4-methoxycarbonyl phenyl ethenyl benzoate
PubChem CID 7556518
IUPAC-namn metyl 4-[(Z)-2-(4-metoxikarbonylfenyl)etenyl]bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Smältpunkt 112°C to 114°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2386934
Formel vikt 296.33
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.